Learn More
Afatinib-des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl (enthielt ~8,5 % Ethanol), TRC
Artikelnummer. 30010497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010497 1 g 1 Gramm
30008026 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010497 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA3553201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 314771-76-1
Summenformel C18H16ClFN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 374.8
Synonym N4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-4,6-quinazolinediamine, (S)-N4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazoline-4,6-diamine, Des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl Afatinib
IUPAC-Name 4-N-(3-Chlor-4-Fluorophenyl)-7-[(3S)-Oxolan-3-yl]Oxyquinazolin-4,6-Diamin
SMILES ClC1=C(F)C=CC(NC2=NC=NC3=CC(O[C@H]4CCOC4)=C(N)C=C32)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Afatinib-des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H16ClFN4O2/c19-13-5-10(1-2-14(13)20)24-18-12-6-15(21)17(7-16(12)22-9-23-18)26-11-3-4-25-8-11/h1-2,5-7,9,11H,3-4,8,21H2,(H,22,23,24)/t11-/m0/s1