Learn More
Invitrogen™ Exonuclease I
Artikelnummer. 15513677
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
15513677 2500 E 2500 Einheiten
1 options
Artikelnummer. 15513677
Marke: Invitrogen™ 70073Z2500UN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nützlich bei der Vorbereitung von PCR-Produkten für Anwendungen in den Bereichen Sequenzierung und Markierung
Exonuklease I ist besonders nützlich bei der Herstellung von PCR-Produkten für Anwendungen, die Sequenzierungs- oder Etikettierungsmethoden erfordern1. Normalerweise stören die überschüssigen Primer und alle anderen in PCR-Produkten vorhandenen irrelevanten einzelsträngigen DNA nachfolgende enzymatische Reaktionen, die DNA-Synthese betreffen. Die hydrolytischen Eigenschaften von Exonuklease I degradieren alle in der PCR-Mischung vorhandenen einzelsträngigen DNA, wodurch das Produkt effizienter in anderen Anwendungen eingesetzt werden kann.
  • Hydrolysiert einzelsträngige DNA in die Richtung 3'-5', wodurch5'-Mononukleotide freigesetzt werden und das terminale 5 '-Dinukleotid intakt bleibt; Hydrolyse ist prozessiv und kann nicht fortgesetzt werden, wenn der 3'-Terminus phosphoryliert ist
  • Zur Messung der endonukleolytischen Spaltung von kovalent geschlossener, kreisförmiger, einzelsträngiger DNA, die mit einem zu untersuchenden Endonuklease reagiert2
  • Auch zur Messung der DNA-Helikase-Aktivität geeignet3
  • In Kombination mit Shrim-Alkalin-Phosphatase (Hersteller- Nr. 78390) für die dNTP-Dephosphorylierung sind die alternativen Reinigungsmethoden wie Säulen, Gele oder magnetische Trennungen nicht mehr notwendig
Quelle: E. coli-Stamm, der einen überproduzierenden Klon von E. coli-Exonuklease I enthält
Eigenschaften:
  • Molekulargewicht: 55 kDa
  • Wärme-Inaktivierung: 80° für 15 Min.
  • Verringert sich auf terminale Dinukleotiden
  • Degradiert glykosylierte DNA
  • Optimale Temperatur: 37 °C
Reinheitsgrad:
  • Mehr als 95 % rein, wie durch SDS-PAGE bestimmt
  • Getestet für kontaminierende Endonukleasen, doppelsträngigen Exonukleasen und Ribonukleasen
Lagerungspuffer:
20 mM Tris-HCI (pH 7.5), 5 mM 2-mercaptoethanol, 0.5 mM EDTA, 50 % Glycerin
Assay-Bedingungen:
  • Reaktionsgemisch (100 μl) enthält 67 mM Glycin-Puffer (pH 9.5), 10 mM
    2-Mercaptoethanol, 6.7 mM MgCl2, 0.5 mM denaturierte DNA und Enzym
  • Inkubation bei 37 °C für 30 Minuten
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit ist die Enzymmenge, die unter Standardbedingungen die Freisetzung von 10 nmol säurelöslichem Nukleotid aus denaturierter DNA in 30 min bei 37 °C katalysiert
    Konzentration:
    • Standard-Konz.: 10 Einheiten/μl, Mfr. Nr. 70073
    • Hohe Konz.: 20 Einheiten/μl, Mfr. Nr. 72073
    Funktions-Assay: Behandeltes PCR-Produkt mit Exonuklease I, um nicht inkorporierte Primer zu degradieren, bevor eine Sequenzierungsreaktion mit dem Sequenase™ Version 2.0 DNA-Polymerase-Sequenzierungskit durchgeführt wird (Hersteller- Nr. 70770)
    Beseitigung der verbleibenden einzelsträngigen DNA, die einen 3'-Terminus enthält; Messung der endonukleolytischen Spaltung kovalent geschlossener zirkulärer ssDNA; Messung der DNA-Helikase-Aktivität
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Menge 2500 E
    Produkttyp Exonuklease I
    Der Kauf von ExoSAP-IT bietet eine Lizenz für die Methoden der PCR-Aufreinigung mit Exonuklease I und SAP.