Learn More
Afloqualone, TRC
Artikelnummer. 30010968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010968 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA357700250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Afloqualone
CAS 56287-74-2
Summenformel C16 H14 F N3 O
Menge 250 mg
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one, Afloqualone, Aroft, Arofuto, H 495, HQ 495, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(o-tolyl)quinazolin-4-one
InChI-Formel InChI=1S/C16H14FN3O/c1-10-4-2-3-5-14(10)20-15(9-17)19-13-7-6-11(18)8-12(13)16(20)21/h2-8H,9,18H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N2C(=Nc3ccc(N)cc3C2=O)CF
IUPAC-Name 6-Amino-2-(Fluoromethyl)-3-(2-Methylphenyl)Quinazolin-4-One
Molekulargewicht (g/mol) 283.3
Formelmasse 283.1121