Learn More
AFN-1252, MedChemExpress
Description
AFN-1252(Debio 1452) is a potent inhibitor of enoyl-acyl carrier protein reductase (FabI), inhibited all clinical isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis at concentrations of ≤0.12 μg/ml.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | AFN-1252 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 620175-39-5 |
| Farbe | White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H21N3O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | API-1252 Debio 1452 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 5.8 mg/mL (15.45 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |