Learn More
AG126, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496897 5 mg 5 Milligramm
16435146 100 mg 100 Milligramm
16424188 10 mg 10 Milligramm
16422986 25 mg -
16420537 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496897 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108330
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AG126 is a tyrosine kinase inhibitor which can prevent the activation of mitogen-activated protein kinase p42MAPK (ERK2).
AG126 is a tyrosine kinase inhibitor which can prevent the activation of mitogen-activated protein kinase p42MAPK (ERK2).
Specifications
Chemischer Name oder Material AG126
CAS 118409-62-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H5N3O3
Menge 5 mg
Synonym Tyrphostin AG126
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (464.75 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 215.17
Formelmasse 215.17
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation