Learn More
Agarotetrol, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098055
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 16491638
Marke: Medchem Express HYN1468
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Agarotetrol is a chromone derivative isolated from Agarwood.
Agarotetrol is a chromone derivative isolated from Agarwood.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarotetrol
CAS 69809-22-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H18O6
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (785.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(CCC2=CC=CC=C2)OC3=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O
Molekulargewicht (g/mol) 318.32
Formelmasse 318.32
Reinheit (%) 99.77%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.