missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGI-5198, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467458 10 mg -
16413487 50 mg 50 Milligramm
16477426 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16467458 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18082

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress AGI-5198 (IDH-C35) is a potent and selective mutant IDH1R132H inhibitor with an IC50 of 0.07 μM.

AGI-5198 (IDH-C35) is a potent and selective mutant IDH1R132H inhibitor with an IC50 of 0.07 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material AGI-5198
CAS 1355326-35-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H31FN4O2
Menge 10 mg
Synonym IDH-C35
Löslichkeitsinformationen DMF : ≥ 50 mg/mL (108.09 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (45.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=CC(N(C(C2=CC=CC=C2C)C(NC3CCCCC3)=O)C(CN4C=CN=C4C)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 462.56
Formelmasse 462.56
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.