Learn More
Invitrogen™ AgRP Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHAGRP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Agouti Related Peptide (Hu AgRP) ELISA quantitates Hu AgRP in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu AgRP. Principle of the method The Human AgRP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
AgRP spielt eine Rolle bei der Gewichtshomeostase. Beteiligt an der Kontrolle des Fütterungsverhaltens durch das zentrale Melanocortinsystem. Wirkt als Alpha-Melanozyten-stimulierender Hormonantagonist durch Hemmung der cAMP-Produktion, indem er die cAMP-Produktion hemmt, die durch die Stimulation von Melanocortinrezeptoren im Hypothalamus und in der Nebenniere vermittelt wird. Hat sehr geringe Aktivität mit MC5R (nach Ähnlichkeit). Ist ein inverser Agonist für MC3R und MC4R, der in der Lage ist, ihre konstitutive Aktivität zu unterdrücken. Es fördert die Endyzytose von MC3R und MC4R in Arrestin-abhängiger Weise.Spezifikation
Gehäuse O00253 | |
6 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
181 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Neurobiologie | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
6.14 bis 1500 pg/ml | |
6 bis 1500 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AGRT,ART,ASIP2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
AGRT, ART, ASIP2 | |
1 Std 20 Min |