Learn More
AI-10-49, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493546
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493546 25 mg 25 Milligramm
16453217 50 mg 50 Milligramm
16449727 5 mg -
16447198 10 mg 10 Milligramm
16407186 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493546 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16786
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AI-10-49 is a protein-protein interaction inhibitor that selectively binds to CBFβ-SMMHC and disrupts its binding to RUNX1 with a FRET IC50 of 0.26 uM.
AI-10-49 is a protein-protein interaction inhibitor that selectively binds to CBFβ-SMMHC and disrupts its binding to RUNX1 with a FRET IC50 of 0.26 uM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AI-10-49
CAS 1256094-72-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H22F6N6O5
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 34 mg/mL (51.47 mM)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C2N=C(C3=NC=C(OCCOCCOC4=CN=C(C5=NC6=CC=C(OC(F)(F)F)C=C6N5)C=C4)C=C3)NC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 660.52
Formelmasse 660.52
Reinheit (%) 97.12%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death