Learn More
STEMCELL Technologies AICAR
Artikelnummer. 17130112
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. 17130112
Marke: STEMCELL Technologies 72704
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
AMPK activator
  • AICAR is an adenosine analog that selectively activates AMP-activated protein kinase (AMPK)
  • AMPK regulates lipid and glucose metabolism to maintain cellular energy homeostasis (Hardie and Carling)
Spezifikation
CAS 2627-69-2
Synonym AICA Riboside; Acadesine; NSC 105823
Menge 50 mg
Summenformel C9H14N4O5
Reinheit ≥ 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.