Learn More
Syngene™ AirClean™ Prefilters
The particulate AirClean™ Prefilters are electrostatically charged fiber filters which effectively remove submission particulates.
675.00 € - 980.00 €
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17705994
|
Syngene™
SYN-ACFLFPRE24 |
9 1/4 in. | 11 1/4 in. | 1 in. | Entfernung von Partikeln |
675.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17715994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE |
9,5 in. | 8 in. | 0,375 in. | Entfernung von Partikeln |
745.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17745994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE14 |
10 in. | 6 in. | Entfernung von Partikeln |
830.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17755994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE18 |
10 1/2 in. | 16 1/2 in. | 1/16 in. | Entfernung von Partikeln |
795.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17785994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE4 |
11 in. | 17 in. | 1 in. | Entfernung von Partikeln |
805.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17725994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE11 |
11 5/16 in. | 23 1/2 in. | 1 in. | Konformale Beschichtung |
820.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17795884
|
Syngene™
SYN-32FPRE1 |
11 5/16 in. | 23 1/2 in. | 1 in. | Entfernung von Partikeln |
795.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17706004
|
Syngene™
SYN-ACFPRE6 |
11,75 in. | 17,75 in. | 0,75 in. | Entfernung von Partikeln |
805.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17716004
|
Syngene™
SYN-ACFPRE8 |
11,875 in. | 23,875 in. | 0,75 in. | Entfernung von Partikeln |
805.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17795994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE5 |
12 in. | 42 in. | 1 in. | Entfernung von Partikeln |
980.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17765994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE2 |
13,5 in. | 24,5 in. | 0,75 in. | Entfernung von Partikeln |
815.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17735994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE12 |
13 in. | 24,5 in. | 0,75 in. | Konformale Beschichtung |
865.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17775994
|
Syngene™
SYN-ACFPRE3 |
16 in. | 20 in. | 1 in. | Entfernung von Partikeln |
805.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17726004
|
Syngene™
SYN-ACFPRE9 |
32 in. | 18,25 in. | 1 in. | Entfernung von Partikeln |
805.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Designed to protect the absorption filter from contaminants such as, smoke, acid mists and other submicron particulates.
- All units are supplied with a pre-filter.
Spezifikation
Vorfilter |