Learn More
AL 082D06, MedChemExpress
Beschreibung
AL 082D06 is a selective, nonsteroidal glucocorticoid receptor (GR) antagonist with Ki of 210 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AL 082D06 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 256925-03-8 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C23H24ClN3O2 |
| Synonym | D06 D-06 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 7.5 mg/mL (18.30 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=[N+](C1=CC=C(Cl)C(C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=C(N(C)C)C=C3)=C1)[O-] |
| Mehr anzeigen |