Learn More
Al-23 Mahlstücke, H: 20 mm, 53 Stück/kg, Alfa Aesar™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033192.A7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Grinding Pieces | |
5 kg | |
Mahlstückchen |