Learn More
Alagebrium chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480996
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16480996 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16480996 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY106024B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alagebrium chloride
Physikalische Form Solid
CAS 341028-37-3
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H14ClNOS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym ALT711
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (186.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (93.36 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C[N+]2=CSC(C)=C2C.[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 267.77
Formelmasse 267.77
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research