Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin, 98 %
Artikelnummer. p-7023273
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11412648 250 g 250 Gramm
11402648 1000 g -
11422648 5000 g 5000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11412648
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16665.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Effective catalyst for the Knoevenagel condensation. Beta Alanine is used as nutrition supplements in food production. Increase muscular strength & power output, Increases Muscle Mass, increase Anaerobic Endurance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Effektiver Katalysator für die Knoevenagel-Kondensation. Beta-Alanin wird als Nahrungsergänzungsmittel in der Nahrungsmittelproduktion verwendet. Erhöht die Leistung der Muskelkraft & erhöht die Muskelmasse, erhöht die Ausdauer bei anaeroben Muskeln.
Löslichkeit
In Wasser löslich (550 g/l). Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich in Äther und Aceton.
Hinweise
Leicht hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-95-9
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00008200
InChI-Schlüssel UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
IUPAC-Name 3-Aminopropansäure
SMILES NCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Alanine
Schmelzpunkt ∽205°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel H2NCH2CH2CO2H
Beilstein 906793
Merck Index 14,205
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(550g/L). Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether and acetone.
Dichte 1.437 g/mL
Menge 250 g
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 98%