Learn More
β-Alanin, ≥ 98 %, UltraPure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15895058 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
200 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15895058 200 g Kunststoffflasche 200 Gramm
15855248 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15865248 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15895058
Marke: Thermo Scientific J10665.28
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-95-9
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00008200
InChI-Schlüssel UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
IUPAC-Name 3-Aminopropansäure
SMILES NCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Alanine
Schmelzpunkt ∽205°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NH2CH2CH2COOH
Beilstein 906793
Dichte 1.437
Menge 200 g
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) ≥98%
Relative Dichte 1.437
Physikalische Form Kristallpulver