Learn More
beta-Alanin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10663193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10663193 5 g Glasflasche -
10591892 25 g Glasflasche 25 Gramm
10175683 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10663193
Marke: Thermo Scientific Acros 371470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3196-73-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3196-73-4
Summenformel C4H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
MDL-Nummer MFCD00039060
InChI-Schlüssel XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminopropionate hydrochloride, methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine methyl ester hydrochloride, beta-alanine methyl ester hcl, h-beta-ala-ome.hcl, h-, a-ala-ome.hcl, h-beta-ala-ome hydrochloride, b-alanine methyl ester hydrochloride, 3-aminopropanoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminopropionic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2734767
IUPAC-Name Methyl 3-aminopropanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Alanine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 103.0°C to 105.0°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2CH2COOCH3·HCl
Beilstein 04, IV, 2527
Menge 5 g
Formelmasse 139.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver