Learn More
β-Alanin-Tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10351750
Marke: Thermo Scientific Acros 434650010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 58620-93-2 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58620-93-2
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00058258
InChI-Schlüssel DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-aminopropanoate hydrochloride, h-beta-ala-otbu.hcl, beta-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-beta-ala-otbu hcl, beta-alanine t-butyl ester hydrochloride, 3-amino-propionic acid tert-butyl ester hydrochloride, h-?-ala-otbu.hcl, h-, a-ala-otbu.hcl, h-beta-ala-otbu hydrochloride, tert-butyl 3-aminopropanoate-hcl
PubChem CID 16218890
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Aminopropanoathydrochlorid
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Alanine-tert-butylester hydrochloride
Schmelzpunkt 167.8°C to 168.5°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig