Learn More
MedChemExpress Alantolactone
Artikelnummer. 16454737
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16454737 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16454737 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0038
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Alantolactone is a selective STAT3 inhibitor, with potent anticancer activity. Alantolactone induces apoptosis in cancer.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 232.32 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 546-43-0
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.15%
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (430.44 mM)
Synonym (+)-Alantolactone∣ Alant camphor∣ Inula camphor
Ziel STAT∣Apoptosis∣TGF-beta/Smad
Menge 50 mg