missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AlaRS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | AlaRS |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887274
|
Proteintech
17394-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877274
|
Proteintech
17394-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The human alanyl-tRNA synthetase (AARS) belongs to a family of tRNA synthases,of the class II enzymes.Class II tRNA synthases evolved early in evolution and are highly conserved.This is reflected by the fact that 498 of the 968-residue polypeptide human AARS shares 41% identity witht the E.coli protein.tRNA synthases are the enzymes that interpret the RNA code and attach specific aminoacids to the tRNAs that contain the cognate trinucleotide anticodons.They consist of a catalytic domain which interacts with the amino acid acceptor-T psi C helix of the tRNA, and a second domain which interacts with the rest of the tRNA structure.Spezifikation
AlaRS | |
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P49588, P50475, Q8BGQ7 | |
16, 234734, 292023 | |
AlaRS Fusion Protein Ag11294 | |
Primary | |
-20°C | |
AARS |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AARS, Alanine tRNA ligase, alanyl tRNA synthetase, AlaRS | |
Aars | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |