Learn More
Emma Safety Footwear Alaska Sicherheitsschuhe
Bietet außergewöhnlichen Komfort, während die Stahl-Zehenkappe vor herabfallenden Gegenständen schützt.Easy Twist-Sohle für „klebrige Griffigkeit“.
Marke: Emma Safety Footwear MM30254647
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Öl-Nubuk-Konstruktion
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- 3M™ Reflektierende Streifen
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Alaska | |
Geöltes Nubuk |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
47 |