Learn More
Emma Safety Footwear Alaska XD Sicherheitsschuhe
Bietet außergewöhnlichen Komfort, während die Stahl-Zehenkappe vor herabfallenden Gegenständen schützt.Easy Twist-Sohle für „klebrige Griffigkeit“.
121.00 €
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15818787
|
Emma Safety Footwear
MM30356637 |
37 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15828787
|
Emma Safety Footwear
MM30356638 |
38 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15838787
|
Emma Safety Footwear
MM30356639 |
39 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15848787
|
Emma Safety Footwear
MM30356640 |
40 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15858787
|
Emma Safety Footwear
MM30356641 |
41 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15868787
|
Emma Safety Footwear
MM30356642 |
42 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15878787
|
Emma Safety Footwear
MM30356643 |
43 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15888787
|
Emma Safety Footwear
MM30356644 |
44 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15898787
|
Emma Safety Footwear
MM30356645 |
45 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15808797
|
Emma Safety Footwear
MM30356646 |
46 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15818797
|
Emma Safety Footwear
MM30356647 |
47 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15828797
|
Emma Safety Footwear
MM30356648 |
48 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15838797
|
Emma Safety Footwear
MM30356649 |
49 |
121.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Öl-Nubuk-Konstruktion
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- 3M™ Reflektierende Streifen
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
Alaska XD | |
Geöltes Nubuk |