Learn More
Albaconazole, TRC
Artikelnummer. 17977834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17977834 1 mg 1 Milligramm
17968804 2.5 mg 2.50 Milligramm
17937184 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17977834 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5114501MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 187949-02-6
Summenformel C20 H16 Cl F2 N5 O2
Molekulargewicht (g/mol) 431.82
IUPAC-Name 7-Chloro-3-[(2R,3R)-3-(2,4-Difluorophenyl)-3-Hydroxy-4-(1,2,4-Triazol-1-yl)Butan-2-yl]Quinazolin-4-1
SMILES C[C@@H](N1C=Nc2cc(Cl)ccc2C1=O)[C@](O)(Cn3cncn3)c4ccc(F)cc4F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albaconazole
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H16ClF2N5O2/c1-12(28-11-25-18-6-13(21)2-4-15(18)19(28)29)20(30,8-27-10-24-9-26-27)16-5-3-14(22)7-17(16)23/h2-7,9-12,30H,8H2,1H3/t12-,20-/m1/s1
Formelmasse 431.0961