Learn More
Serva Electrophoresis™ Albumin, Bovine, Fraction V, Protease-free
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Powder |
| Molekulargewicht | Mr ca. 67 000 |
| Name | Albumin |
| pH-Bereich | 6.8 - 7.2 |
| Vorbereitungsmethode | Lyophilization |
| Reinigungsverfahren | Heat shock |
| Menge | 25 g |
| Quelle | Egg |
| Lagerungsbedingungen | 2°C TO 8°C |
| Wassergehalt | max. 5.0 % |
| Mehr anzeigen |