Learn More
Alkohol-Dehydrogenase, Hefe, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
400 kU
75 kU
Verpackung:
Plastic bottle
Packungsgröße:
400 K-Einheiten
75 K-Einheiten
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | ≥300 U/mg |
| pH | 8.8 |
| Verpackung | Plastic bottle |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C |
| Quelle | Hefe |
| Menge | 75 kU |
| Produkttyp | Alcohol Dehydrogenase |
| Form | Lyophilisiertes Pulver |