Learn More
ALDH5A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ALDH5A1 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887184
|
Proteintech
17319-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877184
|
Proteintech
17319-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Aldh5A1 is a member of the aldehyde dehydrogenase superfamily, a group of NAD(P)(+)-dependent enzymes that catalyze the oxidation of a wide spectrum of aliphatic and aromatic aldehydes. Aldehyde dehydrogenase enzymes are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. Aldh5A1 is a mitochondrial NAD(+)-dependent succinic semialdehyde dehydrogenase. A deficiency of this enzyme, known as 4-hydroxybutyricaciduria, results in a disorder of the neurotransmitter 4-aminobutyric acid (GABA). Symptoms usually include static encephalopathy, associated with developmental delays, hypotonia, ataxia, speech defects, and seizures. At least two isoforms of Aldh5A1 are known to exist.Spezifikation
ALDH5A1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P51649, P51650, Q8BWF0 | |
214579, 291133, 7915 | |
ALDH5A1 Fusion Protein Ag11293 | |
Primary | |
-20°C | |
ALDH5A1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ALDH5A1, SSADH, SSDH | |
Aldh5a1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |