Learn More
Alendronate sodium hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475286
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16475286 100 mg
16461596 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16475286 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11101
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Alendronate (sodium hydrate) is a farnesyl diphosphate synthase inhibitor with IC50 of 460 nM.
Alendronate (sodium hydrate) is a farnesyl diphosphate synthase inhibitor with IC50 of 460 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alendronate sodium hydrate
Physikalische Form Solid
CAS 121268-17-5
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H18NNaO10P2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Alendronate MK 217 G-704650 Adronat
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 28.57 mg/mL (87.88 mM)
SMILES OP(C(O)(CCCN)P(O)(O[Na])=O)(O)=O.[3H2O]
Molekulargewicht (g/mol) 325.12
Formelmasse 325.12
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research