missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 Hydrazide, for microinjection

Alexa Fluor™ 594 Hydrazid zur Mikroinjektion

Brand:  Molecular Probes™ A10442

Additional Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg

Product Code. 10789564

  • 478.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Description

Description

Alexa Fluor™ 594 Hydrazid wird als Zell-Tracer und als reaktiver Farbstoff für die Markierung von Aldehyden oder Ketonen in Polysacchariden oder Glykoproteinen verwendet. Diese Version ist als gebrauchsfertige Lösung formatiert, die in einer 200 mM KCl-Lösung aufgelöst und filtersterilisiert wird.

Alexa Fluor™ 594 ist ein heller, rot fluoreszierender Farbstoff. Der Farbstoff Alexa Fluor™ 594, der für eine stabile Signalerzeugung in der Bildgebung und Durchflusszytometrie verwendet wird, ist wasserlöslich und pH-unempfindlich im Bereich von pH 4 bis 10. Zusätzlich zu reaktiven Farbstoffformulierungen bieten wir den Alexa Fluor™ 594 Farbstoff konjugiert an eine Vielzahl von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Markierungssubstanzen und Amplifikationssubstraten an, die für die Markierung und den Nachweis von Zellen optimiert wurden (Weitere Informationen).

Detaillierte Informationen zu diesem AlexaFluor™ Hydrazid:

  • Fluorophor-Markierung: Alexa Fluor™ 594 Farbstoff
  • Reaktive Gruppe: Hydrazid
  • Reaktivität: Aldehyde oder Ketone in Polysacchariden oder Glykoproteinen
  • Anregung/Emission des Konjugats: 588/613 nm
  • Extinktionskoeffizient: 97.000 cm-1M-1
  • Farbstoffe mit ähnlichem Spektrum: Texas Red
  • Molekulargewicht: 758,79

    Zell-Tracking- und Tracing-Anwendungen
    Alexa Fluor™ Hydrazide und Hydroxylamine sind nützlich als nicht membrangängige, aldehydfixierbare Zellmarkierungssubstanzen mit niedriger Molekulargewicht. Sie weisen eine hellere Fluoreszenz und höhere Lichtbeständigkeit auf als Zellmarkierungssubstanzen, die auf anderen Fluorophoren mit ähnlichem Spektrum basieren. Sie lassen sich problemlos durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipette oder durch induzierte Aufnahme mithilfe unseres Influx™ Pinocytic Cell-Loading Reagent in die Zellen einbringen. Erfahren Sie mehr über die Zellverfolgung.

    Glykoprotein und Polysaccharid-Kennzeichnungsanwendungen
    Die Alexa Fluor™ Hydrazide und Hydroxlamine sind reaktive Moleküle, die verwendet werden können, um eine fluoreszierende Kennzeichnung zu Biomolekülen hinzuzufügen, die Aldehyde oder Ketone enthalten. Aldehyde und Ketone können durch Periodat-vermittelte Oxidation von vicinalen Diolen in Polysaccharide und Glykoproteine eingeführt werden. Galaktose-Oxidase eignet sich auch zur Oxidation terminaler Galaktoserückstände von Glykoproteinen in Aldehye.

    Hydrazid vs. Hydroxylamin
    Hydrazinderivate reagieren mit Ketonen und Aldehyden zu relativ stabilen Hydrazonen. Hydroxylaminderivate (Aminooxyverbindungen) reagieren mit Aldehyden und Ketonen und ergeben Oxime. Oxime sind Hydrazonen im Hinblick auf hydrolytische Stabilität überlegen. Sowohl Hydrazone als auch Oxime können mit Natriumborohydrid (NaBH4) reduziert werden, um die Stabilität der Verbindung weiter zu erhöhen.

    Erfahren Sie mehr über die Protein- und Antikörperkennzeichnung
    Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™-Antikörper- und Proteinmarkierungskits, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierungskits oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren Kennzeichnungskits finden Sie unter Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™-Handbuch.


    Wenn Sie in unserem Online-Katalog das Gesuchte nicht finden, erstellen wir gern für Sie ein Antikörper- oder Proteinkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000-zertifiziert.

    Ähnliche Produkte
    DMSO (Dimethylsulfoxid) (D12345)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 0,5 bis 1 mg (A33086)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 20 bis 50 μg (A33087)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 50 bis 100 μg (A33088)
  • Specifications

    Specifications

    125 µl
    Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern.
    Raumtemperatur
    Alexa Fluor™ 594
    Alexa Fluor™
    588 nm
    Hydrazid
    Carbonsäure, Keton, Aldehyd
    Amin, Hydrazid
    Alexa Fluor Farbstoffe
    613 nm
    Product Suggestions

    Product Suggestions

    Videos
    SDS
    Documents

    Documents

    Certificates
    Special Offers

    Special Offers

    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.