Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarz-Mikroskopobjektträger
Quarz-Objektträger, die durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel hergestellt werden
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042295.KG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Hohe chemische Reinheit, hoher Schmelzpunkt und hohe Korrosionsbeständigkeit
- Extrem hart mit niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizienten
- Verfügt über elektrische Isolierungseigenschaften und optische Übertragung von Ultraviolett auf Infrarot
Spezifikation
1 mm | |
25,4 mm | |
1 Stück |
24,4 mm | |
Hergestellt aus Quarzglas | |
25,4 x 25,4 mm |
RUO – Research Use Only