Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarz-Deckgläser für Mikroskopobjektträger
Für die Verwendung mit Mikroskop-Quarzträgern, die durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel hergestellt werden
Marke: Thermo Scientific Chemicals 043211.KG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Deckgläser für die Verwendung mit Mikroskop-Quarzträgern
Spezifikation
0,15 bis 0,25 mm | |
25,4mm | |
25,4 mm |
Deckgläser für die Verwendung mit Mikroskop-Quarzträgern | |
Je 1 |
RUO – Research Use Only