Learn More
Quant™ Sulfit-Teststreifen, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 023288.QA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
100 strips to measure 10-500ppm SO3⁻2 in aqueous solution. | |
100 strips | |
Sulfite, Quant™ Test Strips |
1 kit | |
Ambient temperatures |
RUO – Nur für Forschungszwecke