Learn More
Alfacalcidol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16474216 100 mg -
16465497 5 mg -
16459456 50 mg -
16452758 10 mg 10 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16474216
Marke: Medchem Express HY10003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol) is a vitamin D active metabolites, acts as a non-selective VDR activator medication, and widely be used in the management of osteoporosis.
Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol) is a vitamin D active metabolites, acts as a non-selective VDR activator medication, and widely be used in the management of osteoporosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alfacalcidol
CAS 41294-56-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H44O2
Menge 100 mg
Synonym 1-hydroxycholecalciferol 1.alpha.-Hydroxyvitamin D3
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.80 mM)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)CCC/2)[H])O)O
Molekulargewicht (g/mol) 400.64
Formelmasse 400.64
Reinheit (%) 98.72%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism