missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfacalcidol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459456
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16459456

Marke: Medchem Express HY10003

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol) is a vitamin D active metabolites, acts as a non-selective VDR activator medication, and widely be used in the management of osteoporosis.

Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol) is a vitamin D active metabolites, acts as a non-selective VDR activator medication, and widely be used in the management of osteoporosis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Alfacalcidol
CAS 41294-56-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H44O2
Menge 50 mg
Synonym 1-hydroxycholecalciferol 1.alpha.-Hydroxyvitamin D3
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.80 mM)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)CCC/2)[H])O)O
Molekulargewicht (g/mol) 400.64
Formelmasse 400.64
Reinheit (%) 98.72%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt