Learn More
Alfuzosin hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498398
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16498398 10 mg
16484287 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498398 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0192A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Alfuzosin hydrochloride is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Alfuzosin hydrochloride is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alfuzosin hydrochloride
CAS 81403-68-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H28ClN5O4
Menge 10 mg
Synonym SL 77499-10
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (117.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 31.25 mg/mL (73.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 425.91
Formelmasse 425.91
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid