Learn More
Alfuzosin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30006848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006848 100 mg 100 Milligramm
17914825 500 mg 500 Milligramm
17970415 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA532000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81403-68-1
Summenformel C19 H27 N5 O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 425.91
Synonym Alfuzosin hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, SL 77-499-10, SL 77499-10, Urion, Uroxatral, Xatral, Alfoten
IUPAC-Name N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]oxolin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alfuzosin Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Formelmasse 425.183