Learn More
Alfuzosin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488398
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488398 10 mg 10 Milligramm
16474287 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488398 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0192
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alfuzosin
CAS 81403-80-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H27N5O4
Menge 10 mg
Synonym SL 77499
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.39 mM)
SMILES O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C
Molekulargewicht (g/mol) 389.45
Formelmasse 389.45
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid