Learn More
Aliphatenmatrix-Zusatzmix, 18-Komponentenmischung, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep NJDEP-EPH-ALMS
Weitere Details : CAS : 112-40-3 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1265 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
n-Decan | 124-18-5 | 200μg/ml |
n-Docosan | 629-97-0 | 200μg/ml |
n-Dodecan | 112-40-3 | 200μg/ml |
n-Dotriacontan | 544-85-4 | 200μg/ml |
n-Eicosan | 112-95-8 | 200μg/ml |
N-Heneicosan | 629-94-7 | 200μg/ml |
n-Hexacosan | 630-01-3 | 200μg/ml |
n-Hexadecan | 544-76-3 | 200μg/ml |
N-Hexatriacontan | 630-06-8 | 200μg/ml |
n-Nonan | 111-84-2 | 200μg/ml |
n-Octacosan | 630-02-4 | 200μg/ml |
n-Octadecan | 593-45-3 | 200μg/ml |
N-Octatriacontan | 7194-85-6 | 200μg/ml |
N-Tetracontan | 4181-95-7 | 200μg/ml |
n-Tetracosan | 646-31-1 | 200μg/ml |
n-Tetradecan | 629-59-4 | 200μg/ml |
N-Tetratriacontan | 14167-59-0 | 200μg/ml |
n-Triacontan | 638-68-6 | 200 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Aliphatics Matrix Spike Mix | |
Pentane | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
5 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
5 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Sicherheit und Handhabung
- Custom SVOA
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: pentane
Produkt nur für den Laborgebrauch