missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alisertib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470647 50 mg -
16497037 5 mg 5 Milligramm
16495236 100 mg 100 Milligramm
16471006 200 mg -
16414328 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16470647 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10971

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Alisertib (MLN 8237) is an orally active and selective Aurora A kinase inhibitor (IC50=1.2 nM), which binds to Aurora A kinase resulting in mitotic spindle abnormalities, mitotic accumulation. Alisertib (MLN 8237) induces apoptosis and autophagy through targeting the AKT/mTOR/AMPK/p38 pathway in leukemic cells. Antitumor activity.

Alisertib (MLN 8237) is an orally active and selective Aurora A kinase inhibitor (IC50=1.2 nM), which binds to Aurora A kinase resulting in mitotic spindle abnormalities, mitotic accumulation. Alisertib (MLN 8237) induces apoptosis and autophagy through targeting the AKT/mTOR/AMPK/p38 pathway in leukemic cells. Antitumor activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Alisertib
CAS 1028486-01-2
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H20ClFN4O4
Menge 50 mg
Synonym MLN 8237
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (48.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1OC)NC2=NC=C3CN=C(C4=CC(Cl)=CC=C4C3=N2)C5=C(C=CC=C5F)OC)O
Molekulargewicht (g/mol) 518.92
Formelmasse 518.92
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.