Learn More
Alismoxide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16458978 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16458978 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0426
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Alismoxide is a natural product.
Alismoxide is a natural product.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alismoxide
CAS 87701-68-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H26O2
Menge 10 mg
Synonym (+)-Alismoxide
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (130.05 mM)
SMILES O[C@@]1(C)CC[C@@]2([H])[C@@](O)(C)CCC(C(C)C)=C[C@]12[H]
Molekulargewicht (g/mol) 238.37
Formelmasse 238.37
Reinheit (%) 96.01%
Güte Research
Physikalische Form Powder