Learn More
Alisol A 24-acetate, MedChemExpress
Beschreibung
Alisol A 24-acetate (Alisol A 24-monoacetate) is a natural product.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alisol A 24-acetate |
| CAS | 18674-16-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C32H52O6 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Alisol A 24-monoacetate Alisol A monoacetate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.85 mM) |
| SMILES | C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@H](C(C)(O)C)OC(C)=O)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 532.75 |
| Mehr anzeigen |