Learn More
Alizarin, TRC
Artikelnummer. 30012346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012346 10 g 10 Gramm
30010182 500 mg 500 Milligramm
30009389 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA53660010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-48-0
Summenformel C14 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.21
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1,2-dihydroxy-, Alizarin B (6CI), Anthraquinone, 1,2-dihydroxy- (8CI), 1,2-Anthraquinonediol, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxyanthraquinone, Acid Metachrome Red B, Acid Mordant Red B, Alizarin, Alizarin Red, Alizarina, Alizarine, Alizarine 3B, Alizarine B, Alizarine Indicator, Alizarine L Paste, Alizarine Lake Red 2P, Alizarine Lake Red 3P, Alizarine Lake Red IPX, Alizarine NAC, Alizarine Paste 20 percent Bluish, Alizarine Red, Alizarine Red B, Alizarine Red B2, Alizarine Red IP, Alizarine Red IPP, Alizarine Red L, C Ext. Red 62, C.I. 58000, C.I. Mordant Red 11, Certiqual Alizarine, D And C Orange Number 15, Deep Crimson Madder 10821, Eljon Madder, Mitsui Alizarine B, Mordant Red 11, NSC 7212, Qiansu, Turkey red
IUPAC-Name 1,2-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
SMILES Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizarin
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
Formelmasse 240.0423