Learn More
ALK-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495698 10 mg 10 Milligramm
16428397 5 mg 5 Milligramm
16416196 100 mg 100 Milligramm
16411867 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495698 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13464
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ALK-IN-1 (Brigatinib analog) is a potent and selective active inhibitor of anaplastic lymphoma kinase(ALK), Patent US20140066406 A1.
ALK-IN-1 (Brigatinib analog) is a potent and selective active inhibitor of anaplastic lymphoma kinase(ALK), Patent US20140066406 A1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ALK-IN-1
CAS 1197958-12-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H34ClN6O2P
Menge 10 mg
Synonym Brigatinib analog
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (94.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CP(C)(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(N(C)C)CC4)C=C3OC)=NC=C2Cl)=O
Molekulargewicht (g/mol) 529.01
Formelmasse 529.01
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease