Learn More
ALK Mouse, Clone: ALK/1503, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 238-MSM3-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900048
  • 462.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ALK
Cytoplasmic and nuclear
ALK/1503
Unconjugated
NP_004295
Mouse
80kDa (hybrid) ;200kDa (wild type)
Protein A/G Purified
RUO
238
IgG1 κ
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ALK
Recombinant human ALK protein fragment (aa1360-1460)
Anaplastic Large Cell Lymphoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.