Beschreibung
- Sie werden für die Konjugation zu Antikörpern und anderen Proteinen für ELISA, Western Blotting und histochemische Nachweise verwendet.
- Kann zur Proteinmarkierung verwendet werden, wenn eine hohe Empfindlichkeit erforderlich ist.
- Alkalische Phosphatase ist ein hydrolytisches Enzym, das für die Entfernung von Phosphatgruppen aus vielen Molekülarten, einschließlich Nukleotiden, Proteinen und Alkaloiden, verantwortlich ist.
- Sie wirkt am effektivsten in einer alkalischen Umgebung. Sie wird manchmal als Grundphosphatase verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 10,4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellbiologie und -analyse, Molekularbiologie |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern, nicht einfrieren. |
| Quelle | E. coli |
| Menge | 5 kU |
| Produkttyp | Alkalische Phosphatase |
| Synonym | Orthophosphorische Monoester-Phosphohydrolase |
| Form | Suspension |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ALKALINE PHOSPHATASE
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium Sulphate