missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALKBH5 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications

369.00 € - 573.00 €

Spezifikation

Antigen ALKBH5
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18464241
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-82188-25ul
25 μL
369.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18708903
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-82188
573.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

ALKBH5 Polyclonal specifically detects ALKBH5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation

Spezifikation

ALKBH5
Polyclonal
Rabbit
Human, Mouse
Q6P6C2
54890
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EKLKSMTSRDNYKAGSREAAAAAAAAVAAAAAAAAAAEPYPVSGAKRKYQEDSDPERSDYEEQQLQKEEEARKVKSGIRQMRLFSQDECAKIEARIDEVVSRAEKGLYNEHTVD
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
51 kDa
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ABH5OFOXD, alkB, alkylation repair homolog 5 (E. coli), Alkylated DNA repair protein alkB homolog 5, EC 1.14.11.-, FLJ20308, OFOXD1, oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain containing, probable alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase ABH5
ALKBH5
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

For Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt