Learn More
All-trans-retinal, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. Menge
16449316 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449316
Marke: Medchem Express HYW004500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress All-trans-retinal is a one of the major vitamin A metabolites in the retina. In physiological conditions, all-trans-RAL is regenerated to the visual chromophore, 11-cis-retinal.
All-trans-retinal is a one of the major vitamin A metabolites in the retina. In physiological conditions, all-trans-RAL is regenerated to the visual chromophore, 11-cis-retinal.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material All-trans-retinal
CAS 116-31-4
Farbe Brownish Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H28O
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (439.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\C=O
Molekulargewicht (g/mol) 284.44
Formelmasse 284.44
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism