Learn More
Brady™ Wetterfestes, permanent klebendes schwarzes Vinyl-Etikettenband für M6/M7-Drucker
Dank seiner Fähigkeit, im Außenbereich bis zu 10 Jahre zu halten, ist™ Bradys schrumpfarme Vinylfolie mit ultra-aggressivem Klebstoff ideal für eine breite Palette von Kennzeichnungsanwendungen geeignet.
Marke:  Brady™ 174131
109.06 EUR gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28008" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17889154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    114.81 € / 1 Stück
    Sparen 23.19 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
  • Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
  • Aus B-595 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Schwarz
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 bis +82 °C
0.102 mm
50 ft.
2 in.
M6C-2000-595-BK
ASTM D 2979, ASTM D 523
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
50 ft.
-40 bis +180 °F
0,004 in.
50 ft. x 2 in.
15.24 m
50.8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Ablaufdatum: 2026-10-31
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Aktionscode: 28008
Machen Sie Sicherheit zur Priorität und holen Sie gleichzeitig mehr aus Ihrem Budget heraus. Sparen Sie für begrenzte Zeit bis zu 60 % auf eine große Auswahl an unverzichtbaren Sicherheitsprodukten für Ihr Labor und Ihren Arbeitsplatz.
Promo anwenden und hinzufügen...
Promo
Ablaufdatum: 2026-10-31
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Aktionscode: 28026
Sparen Sie bis zu 66% auf über 4,000 Grundlagen für Betriebssicherheit und Instandhaltung.
Promo anwenden und hinzufügen...