Learn More
Brady™ Wetterfestes, permanent klebendes schwarzes Vinyl-Etikettenband für M6/M7-Drucker
Dank seiner Fähigkeit, im Außenbereich bis zu 10 Jahre zu halten, ist™ Bradys schrumpfarme Vinylfolie mit ultra-aggressivem Klebstoff ideal für eine breite Palette von Kennzeichnungsanwendungen geeignet.
63.05 € - 114.81 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979, ASTM D 523
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Schwarz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17829064
Unterlagen ansehen
Brady™
173220
50 ft. x 0,5 in. M710, BMP71
63.05 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17808274
Unterlagen ansehen
Brady™
174156
50 ft. x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
66.80 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17858454
Unterlagen ansehen
Brady™
173287
50 ft. x 1 in. M710, BMP71
82.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17889064
Unterlagen ansehen
Brady™
174119
50 ft. x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
87.25 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17829214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173256
50 ft. x 2 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
110.00 €
108.31 € / 1 Stück
Sparen 1.69 €
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17889154
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
174131
50 ft. x 2 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
138.00 €
114.81 € / 1 Stück
Sparen 23.19 €
16% Rabatt
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Lager vorrätig
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
  • Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
  • Aus B-595 Vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Schwarz
Kontinuierlich
Thermotransfer
Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung
50 ft.
-40 bis +180 °F
0,004 in.
50 ft.
ASTM D 2979, ASTM D 523
Ohne
Glanz
Vinyl
Unsteril
Nein
Rechteck
-40 bis +82 °C
0.102 mm
15.24 m
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.