Learn More
Allantoin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439106
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16439106 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439106 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0543
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allantoin
CAS 97-59-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H6N4O3
Menge 100 mg
Synonym 5-Ureidohydantoin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (316.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.85 mg/mL (24.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)NC(C(N1)=O)NC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 158.12
Formelmasse 158.12
Reinheit (%) 99.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease