Learn More
Allopurinol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480828
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16480828 5 g
16418428 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16480828 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0219
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allopurinol
Physikalische Form Solid
CAS 315-30-0
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H4N4O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 14 mg/mL (102.86 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (7.35 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
SMILES O=C1C2=C(NN=C2)N=CN1
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research